Documentos
R823988
N'-(2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-1-ME-ETHYLIDENE)2(3-BR-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H16BrN5O2
Número CAS:
Peso molecular:
402.253
Número MDL:
Outras notas