Documentos
R821594
2-((4-(((4-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)PH)THIO)-N-(4-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H17Cl2N3OS2
Número CAS:
Peso molecular:
462.423
Número MDL:
Outras notas