Documentos
R809799
4-(2-((5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H34N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
502.616
Número MDL:
Outras notas