Key Documents
R807656
1-[(E)-(2-{2-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO]-2-OXOACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H26N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
550.576
Número MDL:
Outras notas