Documentos
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H28N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
560.569
Número MDL:
Outras notas