Documentos
R799947
4-NITRO-N'-{(E)-[4-OXO-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H14N6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
446.448
Número MDL:
Outras notas