Documentos
R789534
N'-[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(5-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H12Cl2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
327.172
Número MDL:
Outras notas