Documentos
R784729
N'-[(E)-1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H14N4OS
Peso molecular:
274.347
Número MDL:
Outras notas