Documentos
R783366
METHYL 4-{(E)-[({[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H20ClN5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
505.987
Número MDL:
Outras notas