Documentos
R779792
2-BENZYL-3-METHYL-1-(OCTADECYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C38H52N4
Número CAS:
Peso molecular:
564.865
Número MDL:
Outras notas