Documentos
R770159
2-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-2-(3-NITROPHENYL)-1H,2H,3H,5H,6H,7H,8H,9H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H24BrN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
462.347
Número MDL:
Outras notas