Documentos
R766372
4-CHLOROPHENYL 2-(4-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1-PIPERAZINYL)ETHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H23ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
394.924
Número MDL:
Outras notas