Documentos
R766135
N'-[(E)-(4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H22N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
430.533
Número MDL:
Outras notas