Documentos
R766097
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H24N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
444.56
Número MDL:
Outras notas