Documentos
R764655
N-(4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H24ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
357.887
Número MDL:
Outras notas