Documentos
R750514
1,2,3,4-TETRACHLORONAPHTHALENE-BIS(HEXA-CHLOROCYCLOPENTADIENE) ADDUCT
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H4Cl16
Número CAS:
Peso molecular:
811.503
Número MDL:
Outras notas