Documentos
R748064
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H25IN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
556.405
Número MDL:
Outras notas