Documentos
R745901
N(2)-BENZYL-6-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H16ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
341.803
Número MDL:
Outras notas