Documentos
R744824
4-METHYL-1-(2-OXO-2-(3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H14ClF3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
330.74
Número MDL:
Outras notas