Documentos
R740020
9-CHLORO-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-5-(4-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H20ClN3O5
Número CAS:
Peso molecular:
465.897
Número MDL:
Outras notas