Documentos
R730084
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H24ClN5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
506.03
Número MDL:
Outras notas