Documentos
R728357
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(4-ISOPROPOXY-3-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H26N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
438.487
Número MDL:
Outras notas