Documentos
R727326
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H28ClN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
518.085
Número MDL:
Outras notas