Documentos
R724106
2-(4-BROMOPHENYL)-7,9-DICHLORO-1'-PROPYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H24BrCl2N3O
Número CAS:
Peso molecular:
509.277
Número MDL:
Outras notas