Documentos
R722243
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H21ClN6OS
Número CAS:
Peso molecular:
464.98
Número MDL:
Outras notas