Documentos
R699195
4-(2-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H17ClN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
428.898
Número MDL:
Outras notas