Documentos
R696358
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22Cl3N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
522.838
Número MDL:
Outras notas