Key Documents
R695769
3-METHYL-N-(((3-METHYLBUTANOYL)AMINO)(3-NITROPHENYL)METHYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H25N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
335.406
Número MDL:
Outras notas