Documentos
R694274
(4-BROMOPHENYL)[2-(2-NAPHTHYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H19BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
483.369
Número MDL:
Outras notas