Documentos
R692956
METHYL [2-({[(METHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-4-NITROANILINO]CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H13N5O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
387.395
Número MDL:
Outras notas