Documentos
R690368
ET 3-(4-METHYLPHENYL)-7-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H19N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
429.436
Número MDL:
Outras notas