Documentos
R682195
7-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-8-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
400.435
Número MDL:
Outras notas