Documentos
R678821
2-((((2,2,2-TRICHLORO-1-(HEXANOYLAMINO)ET)AMINO)CARBOTHIOYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H20Cl3N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
440.779
Número MDL:
Outras notas