Documentos
R678287
N'-{(E)-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H15N5O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
457.536
Número MDL:
Outras notas