Documentos
R678120
2-(2,4-DIMETHYLANILINO)-3-{(E)-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]METHYL}-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H26N4O
Número CAS:
Peso molecular:
410.523
Número MDL:
Outras notas