Documentos
R665185
3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-4-HYDROXY-7-METHOXY-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
340.336
Número MDL:
Outras notas