Documentos
R657832
3-(METHOXYCARBONYL)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-5-YL 5-(ACETYLOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
422.395
Número MDL:
Outras notas