Documentos
R652695
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H39N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
505.666
Número MDL:
Outras notas