Documentos
R608076
ETHYL 4,5-DIMETHYL-2-({[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H16N2O3S3
Número CAS:
Peso molecular:
368.498
Número MDL:
Outras notas