Documentos
R605808
2-AMINO-4-[2-(BENZYLOXY)-5-CHLOROPHENYL]-7,7-DIMETHYL-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H23ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
434.927
Número MDL:
Outras notas