Documentos
R596728
2-CHLORO-N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16ClN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
405.863
Número MDL:
Outras notas