Documentos
R585998
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H17N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
343.407
Número MDL:
Outras notas