Documentos
R585424
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H26Cl5N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
521.768
Número MDL:
Outras notas