Documentos
R572500
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,5-DIMETHYLANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H16Cl4N2O
Número CAS:
Peso molecular:
406.142
Número MDL:
Outras notas