Documentos
R572349
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H13Cl4F3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
460.113
Número MDL:
Outras notas