Documentos
R567671
3,5-DIMETHYL-1-(3-NITROBENZOYL)-4-((4-NITROPHENYL)THIO)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H14N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
398.4
Número MDL:
Outras notas