Key Documents
R563986
4-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H20ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
365.869
Número MDL:
Outras notas