Documentos
R561800
ETHYL (2-(((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H18N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
350.396
Número MDL:
Outras notas