Documentos
R558621
4-CYCLOHEXYL-5-((3-METHYLPHENOXY)METHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H21N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
303.429
Número MDL:
Outras notas