Documentos
R556572
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H28N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
460.494
Número MDL:
Outras notas